TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
J63931.K2EA 227 CHF
J63931.K2 J63931.K3 J63931.K7
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357