TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyms: (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanolPolyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]etherAlkylphenylpolyethylenglycolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol
DG908EA 944 CHF
DG908 DG907
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1