(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS20540G1
AS20540G25
AS20540G5
ACTIAS20540G1EA
0
CHF
ACTIAS20540G1
ACTIAS20540G25
ACTIAS20540G5
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH |
MDL Number:
MFCD00016829 CAS-Nummer: 1131-94-8 |