Bariumchlorid 24% in wässriger Lösung
Lieferant: PROLABO CMP
Achtung
PRLS89296.320EA 0 CHF
PRLS89296.320
Bariumchlorid 24% in wässriger Lösung
Barium chloride
Formel: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003445
CAS-Nummer: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III