TBE-Puffer-Lösung 5fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J63487.K3 J63487.K7
J63487.K3EA 106 CHF
J63487.K3 J63487.K7
TBE-Puffer-Lösung 5fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236358