TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
J62449.K2EA 94.8 CHF
J62449.K2 J62449.K3 J62449.K7
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236358
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Aussehen Colourless
Physical form Liquid
MDL No. MFCD00236358