4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrate, 4-Methoxypyridine-3-boronic acid hydrate
378382500 378380010
ACRO378382500EA 63.4 CHF
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat 97%
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrat
Formel: C₆H₈BNO₃·H₂O
MW: 152.94 g/mol (anhy)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07186213
CAS-Nummer: 1266615-79-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %