Methyl-2-(brommethyl)-4-chlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-(bromomethyl)-4-chlorobenzoate
AS34367G1
AS34367G5
ACTIAS34367G1EA
0
CHF
ACTIAS34367G1
ACTIAS34367G5
Methyl-2-(brommethyl)-4-chlorbenzoat
Methyl-2-(brommethyl)-4-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₈BrClO₂ MW: 263.5156 g/mol |
MDL Number:
MFCD11505950 CAS-Nummer: 145908-29-8 |