2,4-Dichlor-6-fluorchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
AS36773G1
AS36773G5
ACTIAS36773G1EA
0
CHF
ACTIAS36773G1
ACTIAS36773G5
2,4-Dichlor-6-fluorchinolin
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₄Cl₂FN |
MDL Number:
MFCD09261383 CAS-Nummer: 406204-74-8 |