Methyl-3-amino-4-iodbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
AS35048G1
AS35048G10
AS35048G5
ACTIAS35048G1EA
0
CHF
ACTIAS35048G1
ACTIAS35048G10
ACTIAS35048G5
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat
Methyl-3-amino-4-iodbenzoat
Formel:
C₈H₈INO₂ MW: 277,06 g/mol |
MDL Number:
MFCD08064225 CAS-Nummer: 412947-54-7 |