Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-amino-2-fluorobenzoate
AS34897G1 AS34897G5
ACTIAS34897G1EA 0 CHF
ACTIAS34897G1 ACTIAS34897G5
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Methyl-4-amino-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₈FNO₂
MDL Number: MFCD09037917
CAS-Nummer: 73792-08-2