Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22118G1 AS22118G25 AS22118G5
ACTIAS22118G1EA 0 CHF
ACTIAS22118G1 ACTIAS22118G25 ACTIAS22118G5
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat
Methyl-2-amino-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₈N₂O₄
MDL Number: MFCD02093531
CAS-Nummer: 57113-91-4