Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
326390050 326390010
ACRO326390050EA 148 CHF
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat 97%
Methyl-4-amino-3-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185.61 g/mol
Melting Pt: 106…110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01320686
CAS-Nummer: 84228-44-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %