Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-amino-2-chlorobenzoate
AS22319G25 AS22319G5
ACTIAS22319G25EA 116 CHF
ACTIAS22319G25 ACTIAS22319G5
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Methyl-4-amino-2-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
MDL Number: MFCD03840484
CAS-Nummer: 46004-37-9