Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 3-amino-5-chlorobenzoate
AS23458G1 AS23458G5
ACTIAS23458G1EA 95 CHF
ACTIAS23458G1 ACTIAS23458G5
Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Methyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Formel: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,6076 g/mol
MDL Number: MFCD11053764
CAS-Nummer: 21961-31-9