Ethyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS23632G1
AS23632G5
ACTIAS23632G1EA
0
CHF
ACTIAS23632G1
ACTIAS23632G5
Ethyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Ethyl-3-amino-5-chlorbenzoat
Formel:
C₉H₁₀ClNO₂ |
MDL Number:
MFCD17276491 CAS-Nummer: 1261269-01-5 |