Ethyl-2-amino-4,5-dichlorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34625G1
AS34625G5
ACTIAS34625G1EA
0
CHF
ACTIAS34625G1
ACTIAS34625G5
Ethyl-2-amino-4,5-dichlorbenzoat
Ethyl-2-amino-4,5-dichlorbenzoat
Formel:
C₉H₉Cl₂NO₂ |
MDL Number:
MFCD10566266 CAS-Nummer: 1108668-25-2 |