Methyl-3-amino-4-brombenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-amino-4-bromobenzoate
AS32383G1
AS32383G5
ACTIAS32383G1EA
0
CHF
ACTIAS32383G1
ACTIAS32383G5
Methyl-3-amino-4-brombenzoat
Methyl-3-amino-4-brombenzoat
Formel:
C₈H₈BrNO₂ |
MDL Number:
MFCD00553090 CAS-Nummer: 46064-79-3 |