(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
AS35307G1
AS35307G5
ACTIAS35307G1EA
0
CHF
ACTIAS35307G1
ACTIAS35307G5
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure
(2-Brom-5-fluorphenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD03094440 CAS-Nummer: 739336-26-6 |