6-Hydroxynicotinonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile, 6-Hydroxypyridine-3-carbonitrile, 5-Cyano-2-hydroxypyridine
AS35858G1
AS35858G5
ACTIAS35858G1EA
0
CHF
ACTIAS35858G1
ACTIAS35858G5
6-Hydroxynicotinonitril
6-Hydroxynicotinonitril
Formel:
C₆H₄N₂O MW: 120,109 g/mol |
MDL Number:
MFCD06656489 CAS-Nummer: 94805-52-4 |