4-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21925G100
AS21925G25
ACTIAS21925G100EA
138
CHF
ACTIAS21925G100
ACTIAS21925G25
4-Amino-N-methylbenzamid
4-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,1778 g/mol |
MDL Number:
MFCD00665792 CAS-Nummer: 6274-22-2 |