3-Amino-N-methylbenzamid
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Aminobenzoylmethylamide
AS36405G1
AS36405G5
ACTIAS36405G1EA
0
CHF
ACTIAS36405G1
ACTIAS36405G5
3-Amino-N-methylbenzamid
3-Amino-N-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00070630 CAS-Nummer: 25900-61-2 |