5-Methoxy-2-nitrobenzonitril
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31724G1
AS31724G5
ACTIAS31724G1EA
0
CHF
ACTIAS31724G1
ACTIAS31724G5
5-Methoxy-2-nitrobenzonitril
5-Methoxy-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₈H₆N₂O₃ MW: 178,1500 g/mol |
MDL Number:
MFCD09056823 CAS-Nummer: 38469-84-0 |