2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS22694G1 AS22694G5
ACTIAS22694G1EA 0 CHF
ACTIAS22694G1 ACTIAS22694G5
2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol
2-Brom-4-fluor-5-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrFNO₃
MW: 236.00 g/mol
MDL Number: MFCD08460104
CAS-Nummer: 84478-87-5