3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
AS32424G1
AS32424G5
ACTIAS32424G1EA
0
CHF
ACTIAS32424G1
ACTIAS32424G5
3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure
3-(Trifluormethyl)isonicotinsäure
Formel:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD08234940 CAS-Nummer: 590371-38-3 |