4-Methoxyisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34007G1
AS34007G5
ACTIAS34007G1EA
0
CHF
ACTIAS34007G1
ACTIAS34007G5
4-Methoxyisochinolin
4-Methoxyisoquinoline
Formel:
C₁₀H₉NO MW: 159,1846 g/mol |
MDL Number:
MFCD01646265 CAS-Nummer: 36034-54-5 |