6-Fluorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36110G1
AS36110G5
ACTIAS36110G1EA
0
CHF
ACTIAS36110G1
ACTIAS36110G5
6-Fluorisochinolin
6-Fluoroisoquinoline
Formel:
C₉H₆FN MW: 147,1491 g/mol |
MDL Number:
MFCD11226829 CAS-Nummer: 1075-11-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)