1,6-Dichlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS36596G5
AS36596G1
ACTIAS36596G5EA
0
CHF
ACTIAS36596G5
ACTIAS36596G1
1,6-Dichlorisochinolin
1,6-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N MW: 198.0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD06738660 CAS-Nummer: 630421-73-7 |