1,4-Dichlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32269G1
AS32269G5
ACTIAS32269G1EA
0
CHF
ACTIAS32269G1
ACTIAS32269G5
1,4-Dichlorisochinolin
1,4-Dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅Cl₂N MW: 198.0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD05664199 CAS-Nummer: 15298-58-5 |