6-Brom-1-chlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS2693G5 AS2693G1
ACTIAS2693G5EA 142 CHF
ACTIAS2693G5 ACTIAS2693G1
6-Brom-1-chlorisochinolin
6-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242.5000 g/mol
MDL Number: MFCD06738661
CAS-Nummer: 205055-63-6