6-Brom-1,3-dichlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51078G1
AS51078G5
ACTIAS51078G1EA
0
CHF
ACTIAS51078G1
ACTIAS51078G5
6-Brom-1,3-dichlorisochinolin
6-Bromo-1,3-dichloroisoquinoline
Formel:
C₉H₄BrCl₂N MW: 276,9448 g/mol |
MDL Number:
MFCD09258639 CAS-Nummer: 552331-05-2 |