5-Brom-1-chlorisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS34375G1
AS34375G5
ACTIAS34375G1EA
0
CHF
ACTIAS34375G1
ACTIAS34375G5
5-Brom-1-chlorisochinolin
5-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN MW: 242.4997 g/mol |
MDL Number:
MFCD08703278 CAS-Nummer: 34551-41-2 |