1-Chlor-6-methylisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS21106G1 AS21106G5
ACTIAS21106G1EA 275 CHF
ACTIAS21106G1 ACTIAS21106G5
1-Chlor-6-methylisochinolin
1-Chloro-6-methylisoquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
MW: 177,6302 g/mol
MDL Number: MFCD11110400
CAS-Nummer: 209286-73-7