Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 1,2-dihydro-2-oxopyridine-4-carboxylate
AS31926G1
AS31926G5
ACTIAS31926G1EA
0
CHF
ACTIAS31926G1
ACTIAS31926G5
Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Methyl-2-hydroxyisonicotinat
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1400 g/mol |
MDL Number:
MFCD09258780 CAS-Nummer: 89937-77-9 |