Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-methylbenzoate
AS22816G25 AS22816G5
ACTIAS22816G25EA 179 CHF
ACTIAS22816G25 ACTIAS22816G5
Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Methyl-4-fluor-3-methylbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,1650 g/mol
MDL Number: MFCD06203783
CAS-Nummer: 180636-50-4