Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-fluoro-4-methylbenzoate
AS32636G1
AS32636G5
ACTIAS32636G1EA
0
CHF
ACTIAS32636G1
ACTIAS32636G5
Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat
Methyl-3-fluor-4-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168.1650 g/mol |
MDL Number:
MFCD06203786 CAS-Nummer: 87808-48-8 |