Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 2-fluoro-6-methylbenzoate
AS24925G1 AS24925G5
ACTIAS24925G1EA 41 CHF
ACTIAS24925G1 ACTIAS24925G5
Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat
Methyl-2-fluor-6-methylbenzoat
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168.1700 g/mol
MDL Number: MFCD11226310
CAS-Nummer: 197516-57-7