Methyl-2-fluor-5-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-fluoro-5-methylbenzoate
AS24914G100
AS24914G25
AS24914G5
ACTIAS24914G100EA
490
CHF
ACTIAS24914G100
ACTIAS24914G25
ACTIAS24914G5
Methyl-2-fluor-5-methylbenzoat
Methyl-2-fluor-5-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉FO₂ MW: 168,1700 g/mol |
MDL Number:
MFCD06203924 CAS-Nummer: 2967-93-3 |