Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
AS22796G25 AS22796G5
ACTIAS22796G25EA 0 CHF
ACTIAS22796G25 ACTIAS22796G5
Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Methyl-4-brom-2-methylbenzoat
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229.0706 g/mol
MDL Number: MFCD09954957
CAS-Nummer: 99548-55-7