Methyl-3-brom-2-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 3-bromo-2-methylbenzoate
AS23229G25
AS23229G5
ACTIAS23229G25EA
37
CHF
ACTIAS23229G25
ACTIAS23229G5
Methyl-3-brom-2-methylbenzoat
Methyl-3-brom-2-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,0706 g/mol |
MDL Number:
MFCD09031772 CAS-Nummer: 99548-54-6 |