Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
Methyl 2-bromo-6-methylbenzoate
AS33561G1
AS33561G5
ACTIAS33561G1EA
0
CHF
ACTIAS33561G1
ACTIAS33561G5
Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Methyl-2-brom-6-methylbenzoat
Formel:
C₉H₉BrO₂ MW: 229,0700 g/mol |
MDL Number:
MFCD09260938 CAS-Nummer: 99548-56-8 |