Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: Methyl 3-bromo-2-fluorobenzoate
AS34530G1 AS34530G5
ACTIAS34530G1EA 21 CHF
ACTIAS34530G1 ACTIAS34530G5
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
Methyl-3-brom-2-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,04 g/mol
MDL Number: MFCD09261255
CAS-Nummer: 206551-41-9