Diisobutylaluminiumchlorid 0.8 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
377568000.EA 373 CHF
377568000. 377561000.
Diisobutylaluminiumchlorid 0.8 M in Heptan, AcroSeal®
Diisobutylaluminiumchlorid
Formel: C₈H₁₈AlCl
MW: 176,663 g/mol
Dichte: 0,726 g/cm³
Flash-Pt: –4 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008927
CAS-Nummer: 1779-25-5
EINECS: 217-216-8
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.78 to 0.86 M