5-Chinolylmethylether
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS40523G1
AS40523G5
ACTIAS40523G1EA
0
CHF
ACTIAS40523G1
ACTIAS40523G5
5-Chinolylmethylether
5-Chinolylmethylether
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL Number:
MFCD02752664 CAS-Nummer: 6931-19-7 |