3-Chinolylmethylether
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32609G1
AS32609G5
ACTIAS32609G1EA
0
CHF
ACTIAS32609G1
ACTIAS32609G5
3-Chinolylmethylether
3-Chinolylmethylether
Formel:
C₁₀H₉NO |
MDL Number:
MFCD16619425 CAS-Nummer: 6931-17-5 |