3,5-Dibromchinolin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H54859.MD H54859.03 H54859.06
H54859.MDEA 59.9 CHF
H54859.MD H54859.03 H54859.06
3,5-Dibromchinolin 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 101861-59-0 Molecular Formula: C9H5Br2N Formula Weight: 286.95 MDL No.: MFCD12024477
Formel: C₉H₅Br₂N
MW: 286,95 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12024477
CAS-Nummer: 101861-59-0