2,3-Dibromchinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS32668G1
AS32668G5
ACTIAS32668G1EA
0
CHF
ACTIAS32668G1
ACTIAS32668G5
2,3-Dibromchinolin
2,3-Dibromoquinoline
Formel:
C₉H₅Br₂N MW: 286,9507 g/mol |
MDL Number:
MFCD00234472 CAS-Nummer: 13721-00-1 |