2-Pyridinboronsäuredimethylester
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS51531G1
AS51531G5
ACTIAS51531G1EA
0
CHF
ACTIAS51531G1
ACTIAS51531G5
2-Pyridinboronsäuredimethylester
2-Pyridineboronic acid dimethyl ester
Formel:
C₇H₁₀BNO₂ MW: 150.97 g/mol |
MDL Number:
MFCD03412109 CAS-Nummer: 136805-54-4 |