(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
2-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)acetic acid
AS21951G1
AS21951G5
ACTIAS21951G1EA
0
CHF
ACTIAS21951G1
ACTIAS21951G5
(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
(2-Fluor-4-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₈H₆FNO₄ |
MDL Number:
MFCD11041422 CAS-Nummer: 315228-19-4 |