3-Amino-5-fluorbenzoesäure
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS33940G1
AS33940G5
ACTIAS33940G1EA
0
CHF
ACTIAS33940G1
ACTIAS33940G5
3-Amino-5-fluorbenzoesäure
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₆FNO₂ MW: 155,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD07779526 CAS-Nummer: 786616-54-4 |